Imprimer
α-Bromo-m-iodotoluène 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): α-Bromo-3-iodotoluène
392530010 392530050 392530250
ACRO392530010EA 63.8 EUR
ACRO392530010 ACRO392530050 ACRO392530250
α-Bromo-m-iodotoluène 97%
α-Bromo-m-iodotoluène
Formule: C₇H₆BrI
Point de fusion: 47…50 °C
Point éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019016
Numéro CAS: 49617-83-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to red to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 50 °C
GC ≥96.0 %