Imprimer
Méthoxytriméthylsilane 96+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
392470250 392471000 392472500
ACRO392470250EA 92 EUR
ACRO392470250 ACRO392471000 ACRO392472500
Méthoxytriméthylsilane 96+%
Méthoxytriméthylsilane
Formule: C₄H₁₂OSi
Point d'ébullition: 49…51 °C (1013 hPa)
Densité: 0,756 g/cm³
Point éclair: –11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008344
Numéro CAS: 1825-61-2
UN: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3660 to 1.3680 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %