Imprimer
3-Quinolinol 97+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Hydroxyquinoline
391370010 391372500
ACRO391370010EA 605 EUR
ACRO391370010 ACRO391372500
3-Quinolinol 97+%
3-Quinoléinol
Formule: C₉H₇NO
Point de fusion: 198…202 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00169018
Numéro CAS: 580-18-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 198 to 202 °C
HPLC ≥97.0 %