Imprimer
2-Chloro-5-formylpyridine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Chloronicotinaldehyde, 2-Chloropyridine-5-carboxaldehyde, 6-Chloropyridine-3-carboxaldehyde
398100010 398100050
ACRO398100010EA 87.2 EUR
ACRO398100010 ACRO398100050
2-Chloro-5-formylpyridine 97%
2-Chloro-5-formylpyridine
Formule: C₆H₄ClNO
Point de fusion: 77…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095223
Numéro CAS: 23100-12-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 82 °C
GC ≥96.0 %