Imprimer
3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propanoic acid 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3,3,3-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)propionic acid
397860010 397860050
ACRO397860010EA 74.3 EUR
ACRO397860010 ACRO397860050
3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propanoic acid 97%
3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propanoic acid
Appearance: White Crystalline powder
Formule: C₄H₂F₆O₂
Poids moléculaire: 196.048 g/mol
Point de fusion: 50…53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00464165
Numéro CAS: 564-10-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 53 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %