Acide 2-chloroisonicotinique 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₄ClNO₂ Point de fusion: 223 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00191402 Numéro CAS: 6313-54-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |