2,5-Dibromothiazole 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₃HBr₂NS Point de fusion: 45…49 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00016891 Numéro CAS: 4175-78-4 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 45 to 50 °C |
GC | ≥96.0 % |