di-Potassium hydrogénoorthophosphate 1.0 M dans l'eau
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
K₂HPO₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011383 Numéro CAS: 7758-11-4 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Solution |
Titration with HClO4 | 1.0 M Exact strength on the certificate of analysis |