Imprimer
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (4-(Trifluoromethoxy)phenyl)hydrazine hydrochloride
397040010 397040050
ACRO397040010EA 31.4 EUR
ACRO397040010 ACRO397040050
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride 97%
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride
Formule: C₇H₈ClF₃N₂O
Point de fusion: 230 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053033
Numéro CAS: 133115-72-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %