Imprimer
N-Oxyde de N-méthylmorpholine 50% (p/p) dans l'eau
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
348270010 348270250 348271000
ACRO348270010EA 239 EUR
ACRO348270010 ACRO348270250 ACRO348271000
N-Oxyde de N-méthylmorpholine 50% (p/p) dans l'eau
N-Oxyde de N-méthylmorpholine
Formule: C₅H₁₁NO₂
Point de fusion: –20 °C
Point éclair: >100 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005947
Numéro CAS: 7529-22-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Strength 49 to 51 %