Imprimer
Carbonate de bis(4-nitrophényle) 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
171600010 171600050 171600250
ACRO171600010EA 27.5 EUR
ACRO171600010 ACRO171600050 ACRO171600250
Carbonate de bis(4-nitrophényle) 97%
Carbonate de bis(4-nitrophényle)
Formule: C₁₃H₈N₂O₇
Point de fusion: 139…141 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007322
Numéro CAS: 5070-13-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 144 °C
GC ≥96.0 %
Moisture 6 % to 10 %
Bulk density 475 to 625 kg/m³
Acidity ≤0.1 mg KOH/g (Free Acidity)