4-Iodo-1H-pyrazole 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₃H₃IN₂ Point de fusion: 108…110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005244 Numéro CAS: 3469-69-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 107 to 112 °C |
HPLC | ≥97.5 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |