Etain (II) chlorure, anhydre 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Stannous chloride, Tin dichloride
Formule:
SnCl₂ Point d'ébullition: 623 °C (1013 hPa) Point de fusion: 246 °C Densité: 3,95 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011241 Numéro CAS: 7772-99-8 UN: 3260 ADR: 8,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Crystalline powder or flakes |
Titration Iodimetric | 97.5 to 102.5 % |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Lead (Pb) | ≤75 ppm |