Imprimer
1-Éthylpropylamine 98+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
183700050 183700250 183701000
ACRO183700050EA 44 EUR
ACRO183700050 ACRO183700250 ACRO183701000
1-Éthylpropylamine 98+%
1-Éthylpropylamine
Formule: C₅H₁₃N
Point d'ébullition: 90 °C (1013 hPa)
Densité: 0,74 g/cm³
Point éclair: 2 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008096
Numéro CAS: 616-24-0
UN: 1106
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4040 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %