Imprimer
Cuivre (II) carbonate basique 54-56% Cu Cu 54-56%, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Carbonate de cuivre(II)--hydroxyde de cuivre(II) (1:1)
196670250 196675000 196670025
ACRO196670250EA 32.4 EUR
ACRO196670250 ACRO196675000 ACRO196670025
Cuivre (II) carbonate basique 54-56% Cu Cu 54-56%, pur
Cuivre (II) carbonate basique
Formule: CuCO₃·Cu(OH)₂
Poids moléculaire: 221.12 g/mol
Point de fusion: 200
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010976
Numéro CAS: 12069-69-1
UN: 3077
ADR: 9 III
Indice Merck: 13,02658
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green Crystalline powder
Assay 54 to 56 % (Cu)