Imprimer
Diisopropyle oxyde 99+% stabilisé, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Ether diisopropylique
Stabilisation: Stabilisé avec BHT/Ionol/2,6-Di-Tert-Butyl-4-Méthylphenol
180680010 180680025 180680250
ACRO180680010EA 58.8 EUR
ACRO180680010 ACRO180680025 ACRO180680250
Diisopropyle oxyde 99+% stabilisé, très pur
Diisopropyle oxyde
Formule: (CH₃)₂CHOCH(CH₃)₂
Poids moléculaire: 102.18 g/mol
Point d'ébullition: 68.5
Point de fusion: –85.5 °C
Densité: 0.72 g/cm³
Point éclair: –29 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008880
Numéro CAS: 108-20-3
UN: 1159
ADR: 3 II
Indice Merck: 13,05232
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=932b8c021b2bfa9a11b8d8812cafbafecc6f9239&vid=dea267e876203eb2c2674787701ec602da1b3cf6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3670 to 1.3690 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 5 to 250 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.01 %
Acidity ≤0.005 %
Peroxides ≤0.002 % (as H2O2)