Imprimer
Plomb (II) chlorure 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Chlorure de plomb(II), Dichlorure de plomb
193310010 193310500 193312500
ACRO193310010EA 171 EUR
ACRO193310010 ACRO193310500 ACRO193312500
Plomb (II) chlorure 99%
Plomb (II) chlorure
Formule: Cl₂Pb
Poids moléculaire: 278.11 g/mol
Point d'ébullition: 950
Point de fusion: 501 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011157
Numéro CAS: 7758-95-4
UN: 2291
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 13,05422
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Titration Complexometric ≥98.5 %