Imprimer
1-Bromobutanone 90% stabilisé
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-2-butanone
222450010 222450050 222450250
ACRO222450010EA 121 EUR
ACRO222450010 ACRO222450050 ACRO222450250
1-Bromobutanone 90% stabilisé
1-Bromobutanone
Formule: BrH₂CC(O)CH₂CH₃
Point d'ébullition: 105 °C (150 mmHg)
Densité: 1,479 g/cm³
Point éclair: 68 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000207
Numéro CAS: 816-40-0
UN: 3334
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4650 to 1.4690 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Stabilizer Approx. 0.5 % CaCO3