Imprimer
Chlorure de tétrabutylammonium 95% tech. contains also bromide
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Tétrabutylammonium chlorure
174120050 174120250 174121000 174125000
ACRO174120050EA 42.3 EUR
ACRO174120050 ACRO174120250 ACRO174121000 ACRO174125000
Chlorure de tétrabutylammonium 95% tech. contains also bromide
Chlorure de tétrabutylammonium
Formule: C₁₆H₃₆ClN
Poids moléculaire: 277.92 g/mol
Point de fusion: 83…86 °C
Point éclair: 110
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011635
Numéro CAS: 1112-67-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥94 % (on dry substance)
Water ≤4 %
Bromide (Br) ≤5 %