Imprimer
Cyclopentylmagnesium chloride 2 M dans le diéthyl éther, AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
208461000 208468000
208461000.EA 97.8 EUR
208461000. 208468000.
Cyclopentylmagnesium chloride 2 M dans le diéthyl éther, AcroSeal®
Cyclopentylmagnesium chloride
Appearance: Clear to hazy yellow to grey to brown Solution
Formule: C₅H₉ClMg
Densité: 0,86 g/cm³
Point éclair: –40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001357
Numéro CAS: 32916-51-1
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear to hazy yellow to grey to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 1.9 to 2.2 M