1,2-Diéthoxyéthane 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Diéthylglycol
Formule:
C₆H₁₄O₂ Poids moléculaire: 118.18 g/mol Point d'ébullition: 121.4 Point de fusion: –74 °C Densité: 0.8417 g/cm³ Point éclair: 19 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009253 Numéro CAS: 629-14-1 UN: 1153 ADR: 3 II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3910 to 1.3930 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % |
GC | ≥98.0 % |