Imprimer
3-Furylméthanol 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Furyl Alcohol, 3-(Hydroxymethyl)furan
188080050 188080250
ACRO188080050EA 222 EUR
ACRO188080050 ACRO188080250
3-Furylméthanol 99%
3-Furylméthanol
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formule: C₅H₆O₂
Point d'ébullition: 79…80 °C (17 mmHg)
Densité: 1,139 g/cm³
Point éclair: 38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005352
Numéro CAS: 4412-91-3
UN: 1987
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4835 to 1.4855 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %