Imprimer
3-bromofuran-2,5-dione 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
147450100 147450500
ACRO147450100EA 95.1 EUR
ACRO147450100 ACRO147450500
3-bromofuran-2,5-dione 97%
3-bromofuran-2,5-dione
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formule: C₄HBrO₃
Point d'ébullition: 215 °C (760 mmHg)
Densité: 1,905 g/cm³
Point éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005519
Numéro CAS: 5926-51-2
UN: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5410 to 1.5430 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %