Imprimer
Cyclohexaneméthylamine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
146570050 146570250
ACRO146570050EA 86.4 EUR
ACRO146570050 ACRO146570250
Cyclohexaneméthylamine 97%
Cyclohexaneméthylamine
Formule: C₇H₁₅N
Point d'ébullition: 161…163 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –8 °C
Densité: 0,87 g/cm³
Point éclair: 43 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001520
Numéro CAS: 3218-02-8
UN: 2734
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %