Imprimer
Acide cycloheptanecarboxylique 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
111020050 111020250
ACRO111020050EA 152 EUR
ACRO111020050 ACRO111020250
Acide cycloheptanecarboxylique 97%
Acide cycloheptanecarboxylique
Formule: C₈H₁₄O₂
Point d'ébullition: 135…138 °C (9 mmHg)
Point de fusion: 71 °C
Densité: 1,035 g/cm³
Point éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004152
Numéro CAS: 1460-16-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4710 to 1.4730 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥96.0 %