DL-α-Tocophérol (synthétique) 95%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(±)-α-Tocophérol
, all-rac-α-Tocophérol
, 3,4-Dihydro-2,5,7,8-tétraméthyl-2-(4,8,12-triméthyltridécyl)-2H-benzopyranne-6-ol
Formule:
C₂₉H₅₀O₂ Poids moléculaire: 430,71 g/mol Point de fusion: 2,5…3.5 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00072045 Numéro CAS: 10191-41-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light brown Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥94 % |
UV | at 310 nm A: ≤1 |
UV | at 335 nm A: ≤0.301 |
UV | at 340 nm A: ≤0.097 |
UV | at 345 nm A: ≤0.022 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |