Acétaldéhyde 99.5%, AcroSeal®, très pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
CH₃CHO Point d'ébullition: 21 °C (760 mmHg) Point de fusion: –123 °C Densité: 0,785 g/cm³ Point éclair: –27 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00006991 Numéro CAS: 75-07-0 UN: 1089 ADR: 3,I |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.02 % |
GC | ≥99.4 % |
Stabilizer | Approx. 100 ppm Amylene |
Residue after evaporation | ≤0.002 % |