Imprimer
3,3-Dimethylbutylamine 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
179380010 179380050
ACRO179380010EA 141 EUR
ACRO179380010 ACRO179380050
3,3-Dimethylbutylamine 95%
3,3-Dimethylbutylamine
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formule: C₆H₁₅N
Point d'ébullition: 114…116 °C (760 mmHg)
Densité: 0,752 g/cm³
Point éclair: 6 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008201
Numéro CAS: 15673-00-4
UN: 3286
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %