Imprimer
2-Nitro-1-phenylpropene 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
386510050 386510010 386510250
ACRO386510050EA 87.8 EUR
ACRO386510050 ACRO386510010 ACRO386510250
2-Nitro-1-phenylpropene 99%
2-Nitro-1-phenylpropene
Formule: C₉H₉NO₂
Point de fusion: 64…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014720
Numéro CAS: 705-60-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 67 °C
GC ≥98.5 %