Imprimer
Acide orthophosphorique 98+%, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
389025000 389020025 389021000
389025000.EA 69.2 EUR
389025000. 389020025. 389021000.
Acide orthophosphorique 98+%, pur
Acide orthophosphorique
Formule: H₃PO₄
Point d'ébullition: ∼158 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 42 °C
Densité: 1,7 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011340
Numéro CAS: 7664-38-2
UN: 3453
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration with NaOH ≥98.0 %
Sulfate (SO4) ≤30 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm