(R)-3-Amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hydrochloride 95%, 98% ee
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Appearance: White Powder
Formule:
C₁₁H₁₆ClNO₂ Point de fusion: 119 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02259750 Numéro CAS: 340188-50-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥94 % |
Enantiomeric excess | ≥97.5 % (GC) |