Imprimer
Vinylmagnesium bromide 0.7 M dans le THF, AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
209391000 209398000
209391000.EA 81.6 EUR
209391000. 209398000.
Vinylmagnesium bromide 0.7 M dans le THF, AcroSeal®
Vinylmagnesium bromide
Appearance: Clear yellow to orange to brown Solution
Formule: C₂H₃BrMg
Densité: 0,98 g/cm³
Point éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000042
Numéro CAS: 1826-67-1
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to orange to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 0.70 to 0.90 M