Imprimer
Ethyl-5-methyl-1H-imidazole-4-carboxylate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
190340100 190340500
ACRO190340100EA 140 EUR
ACRO190340100 ACRO190340500
Ethyl-5-methyl-1H-imidazole-4-carboxylate 98%
Ethyl-5-methyl-1H-imidazole-4-carboxylate
Appearance: Off-white to tan Crystalline powder or crystals
Formule: C₇H₁₀N₂O₂
Point de fusion: 204…206 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005199
Numéro CAS: 51605-32-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to tan Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 204 to 208 °C
HPLC ≥97.5 %