Imprimer
Ethylaluminum sesquichloride 0.4 M dans l'hexane, AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
185461000 185468000
185461000.EA 173 EUR
185461000. 185468000.
Ethylaluminum sesquichloride 0.4 M dans l'hexane, AcroSeal®
Ethylaluminum sesquichloride
Appearance: Clear colorless Solution
Formule: C₆H₁₅Al₂Cl₃
Poids moléculaire: 247.499 g/mol
Densité: 0.701 g/cm³
Point éclair: –22 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044852
Numéro CAS: 12075-68-2
UN: 3399
ADR: 4.3 I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution
Assay 14.5 to 15.5 % (on Al basis)
Solubility (1% in water) Clear colorless to light yellow
HPLC ≥94 % (sum of tylosins A+B+C+D)