Imprimer
(1R,2S,3R,5R)-3-amino-5-(hydroxymethyl)cyclopentane-1,2-diol Hydrochloride 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (1R,2S,3R,4R)-2,3-Dihydroxy-4-(hydroxymethyl)-1-aminocyclopentane hydrochloride, (1R,2S,3R,5R)-3-Amino-5-(hydroxymethyl)cyclopentane-1,2-diol hydrochloride
362520010 362522500 362520050
ACRO362520010EA 354 EUR
ACRO362520010 ACRO362522500 ACRO362520050
(1R,2S,3R,5R)-3-amino-5-(hydroxymethyl)cyclopentane-1,2-diol Hydrochloride 95%
(1R,2S,3R,5R)-3-amino-5-(hydroxymethyl)cyclopentane-1,2-diol hydrochloride
CAS No.: 79200-57-0
Formule: C₆H₁₄ClNO₃
Poids moléculaire: 183.632 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06799068
Numéro CAS: 79200-57-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Specific optical rotation -16° to -20° (20°C, 589 nm) (c=1, methanol)