Imprimer
(1R,3R)-N-BOC-1-Aminocyclopentane-3-carboxylic acid 95%, 98% ee
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (1R,3R)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclopentanecarboxylic acid
362390010 362395000
ACRO362390010EA 753 EUR
ACRO362390010 ACRO362395000
(1R,3R)-N-BOC-1-Aminocyclopentane-3-carboxylic acid 95%, 98% ee
(1R,3R)-N-Boc-1-aminocyclopentane-3-carboxylic acid
CAS No.: 489446-85-7
Formule: C₁₁H₁₉NO₄
Point de fusion: 117,3 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02259727
Numéro CAS: 489446-85-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥97.5 %