4-Fluoro-L-2-phenylglycine ≥95%, ee 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
4-Fluoro-L-phenylglycine, (S)-2-Amino-2-(4-fluorophenyl)acetic Acid, H-Phg(4-F)-OH, (S)-4-Fluorophenylglycine
Appearance: Off-white Powder
Formule:
C₈H₈FNO₂ Point de fusion: >300 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00213799 Numéro CAS: 19883-57-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥94 % |
Enantiomeric excess | ≥97.5 % (HPLC) |