Imprimer
1,1-Di(tert-butylperoxy)cyclohexane 50% dans une huile minerale
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
361310100 361312500
ACRO361310100EA 44.1 EUR
ACRO361310100 ACRO361312500
1,1-Di(tert-butylperoxy)cyclohexane 50% dans une huile minerale
1,1-Di(tert-butylperoxy)cyclohexane
Appearance: Clear liquid
Formule: C₁₄H₂₈O₄
Point d'ébullition: 52…54 °C (,1 mmHg)
Densité: 0,95 g/cm³
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00084800
Numéro CAS: 3006-86-8
UN: 3105
ADR: 5.2,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Titration Iodometric 49 to 51 %
Color scale ≤20 APHA
Impurity ≤0.2 % Hydroperoxides (as TBHP)