Silica gel, functionalized, Amino-3 ∼1,4 mmol/g, Ø 40-63 micron
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CAS No.: 71888-97-6
Formule:
C₉H₂₃NO₅Si₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03427643 Numéro CAS: 71888-97-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Powder |
Particle size | 40 to 63 µm |
Loading | ≥1.2 mmol/g (molecular) |
Nitrogen (N) | ≥1.68 % |