Imprimer
4-Borono-L-phenylalanine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): H-Phe(4-B)-OH, L-4-(2-Amino-2-carboxyethyl)benzeneboronic acid, (S)-2-Amino-3-(4-boronophenyl)propanoic acid
358931000 358932500
ACRO358931000EA 117 EUR
ACRO358931000 ACRO358932500
4-Borono-L-phenylalanine 97%
4-Borono-L-phenylalanine
CAS No.: 76410-58-7
Formule: C₉H₁₂BNO₄
Point de fusion: 283…293 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01075172
Numéro CAS: 76410-58-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %