Piperine 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(2E,4E)-5-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-1-(piperidin-1-yl)penta-2,4-dien-1-one, 1-[5-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,4-pentadienoyl]piperidine, 1-Piperoylpiperidine, 1-Piperylpiperidine
Appearance: Off-white to yellow to tan Crystalline powder
Formule:
C₁₇H₁₉NO₃ Point de fusion: 128…132 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005839 Numéro CAS: 94-62-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Off-white to yellow to tan Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 128 to 132 °C |
HPLC | ≥97.5 % |