Benzyl propargyl ether 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formule:
C₁₀H₁₀O Point d'ébullition: 100…101 °C (18 mmHg) Densité: 1,011 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00483987 Numéro CAS: 4039-82-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5180 to 1.5220 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |