Imprimer
Phenethyl isocyanate 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Isocyanic Acid Phenethyl Ester, (2-Isocyanatoethyl)benzene, Isocyanic Acid 2-Phenylethyl Ester, 2-Phenylethyl Isocyanate
380660050 380660250
ACRO380660050EA 143 EUR
ACRO380660050 ACRO380660250
Phenethyl isocyanate 99%
Phenethyl isocyanate
Appearance: Colorless to yellow Liquid
Formule: C₉H₉NO
Point d'ébullition: 210 °C (760 mmHg)
Densité: 1,063 g/cm³
Point éclair: 99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037044
Numéro CAS: 1943-82-4
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5210 to 1.5230 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %