Imprimer
Butyl-p-toluenesulphonate 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Butyl 4-methylbenzenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid Butyl Ester
380590250 380591000 380595000
ACRO380590250EA 65.1 EUR
ACRO380590250 ACRO380591000 ACRO380595000
Butyl-p-toluenesulphonate 99%
Butyl-p-toluenesulphonate
CAS No.: 778-28-9
Formule: C₁₁H₁₆O₃S
Point d'ébullition: 170…172 °C (10 mmHg)
Densité: 1,12 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00027203
Numéro CAS: 778-28-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5030 to 1.5050 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %