Vanadium(V) oxytriethoxide 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Triethoxyoxovanadium, Triethyl vanadate
Appearance: Yellow-green to dark green Liquid
Formule:
C₆H₁₈O₄V Poids moléculaire: 205.148 g/mol Point d'ébullition: 125…128 °C (760 mmHg) Densité: 1.139 g/cm³ Point éclair: 71 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00799170 Numéro CAS: 1686-22-2 UN: 3285 ADR: 6.1 III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Dark yellow to dark green to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5080 to 1.5130 (20°C, 589 nm) |
Titration with KMnO4 | ≥94 % |