Imprimer
Tris(trimethylsilyl)amine 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
378770050 378770250
ACRO378770050EA 66.9 EUR
ACRO378770050 ACRO378770250
Tris(trimethylsilyl)amine 99%
Tris(trimethylsilyl)amine
Appearance: Colorless Crystals
Formule: C₉H₂₇NSi₃
Point d'ébullition: 72 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 67…69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047990
Numéro CAS: 1586-73-8
UN: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless Crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %