1,5-Cyclooctadienebis(methyldiphenylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Appearance: Red Crystalline powder
Formule:
C₃₄H₃₈F₆IrP₃ Point de fusion: 224 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064800 Numéro CAS: 38465-86-0 ADR: 6.1,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Red Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | ≥96.0 % |