Imprimer
Benzyl(triphenylphosphoranylidene)acetate 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
377220050 377220250 377221000
ACRO377220050EA 91.4 EUR
ACRO377220050 ACRO377220250 ACRO377221000
Benzyl(triphenylphosphoranylidene)acetate 97%
Benzyl(triphenylphosphoranylidene)acetate
CAS No.: 15097-38-8
Formule: C₂₇H₂₃O₂P
Point de fusion: 120…127 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00191787
Numéro CAS: 15097-38-8
UN: 3464
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 120 to 127 °C
HPLC ≥96.0 %