Imprimer
Dimethyl-L-aspartate hydrochloride 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
376660050 376660250
ACRO376660050EA 95.9 EUR
ACRO376660050 ACRO376660250
Dimethyl-L-aspartate hydrochloride 98%
Dimethyl-L-aspartate hydrochloride
Appearance: White to off-white Crystalline powder
Formule: C₆H₁₁NO₄
Point de fusion: 115…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038878
Numéro CAS: 32213-95-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Specific optical rotation +13° to +17° (20°C, 589 nm) (c=1, CH3OH)