Imprimer
TentaGel® MB-Br
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
354480010 354480050
ACRO354480010EA 105 EUR
ACRO354480010 ACRO354480050
TentaGel® MB-Br
TentaGel® MB-Br
CAS No.:
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00217898
Numéro CAS: 73342-17-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder
Particle size 140 to 170 µm
Loading 0.4 to 0.6 mmol/g